Learn More
3-(4-Morfolinil)-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436838 1 g 1 g
15446838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60376.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4441-30-9
Fórmula molecular C7H15NO2
Peso molecular (g/mol) 145.202
Número MDL MFCD01713533
Clave InChI VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
PubChem CID 199576
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropan-1-ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Densidad 1.049
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 95%