Learn More
{3-[(4-metilpiperidino)metil]fenil}metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10380503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10380503 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10075642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10380503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01158CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 690632-06-5
Fórmula molecular C14H22N2
Peso molecular (g/mol) 218.344
Número MDL MFCD05865121
Clave InChI ZULQRDYUOOXCFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methylpiperidin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylpiperidino methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methylpiperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-4-methyl-1-piperidinyl methyl
PubChem CID 2794679
Nombre IUPAC [3-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]fenil]metanamina
SMILES CC1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {3-[(4-Methylpiperidino)methyl]phenyl}methanamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 97%