Learn More
Ácido 3-(4-metilpiperazina-1-carbonil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347154 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10347154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00009DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylpiperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 883738-38-3
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C18H27BN2O3
Número MDL MFCD05864308
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
Clave InChI ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC (4-metilpiperazina-1-il)-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metanona
Peso molecular (g/mol) 330.24
PubChem CID 2760029
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.23
Porcentaje de pureza 97%