Learn More
3-[(4-Metilpiperazin-1-il)metil]benzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10177892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10177892 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10177892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45316DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 859850-90-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H17N3
Número MDL MFCD07772861
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-methyl-benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-ylmethyl-benzonitrile, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl
Clave InChI NNYDAONDPGWBRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC2=CC=CC(=C2)C#N)CC1
Nombre IUPAC 3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 215.30
PubChem CID 7164647
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.3
Porcentaje de pureza 97%