Learn More
3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.3 |
| Porcentaje de pureza | 95% |