Learn More
3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10011104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10011104 250 mg 250 miligramos
10597274 1 g 1 g
10265794 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10011104 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45304CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 859850-88-7
Fórmula molecular C13H18N2O
Peso molecular (g/mol) 218.3
Número MDL MFCD08271925
Clave InChI KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 18525774
Nombre IUPAC 3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.3
Porcentaje de pureza 95%