Learn More
Ácido 3-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10750744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750744 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10341053 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10750744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 215309-01-6
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD06742238
Clave InChI HALATUFUWLWCQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoicacid, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 853, pubchem12997, acmc-209fli, r-1-fmoc-3-hydroxypyrrolidine, 3-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 3-4-methylpiperazinyl-benzoic acid, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid
PubChem CID 4741681
Nombre IUPAC ácido 3-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%