Learn More
3-[(4-Metilfenil)amino]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Methylphenyl)amino]phenol |
| CAS | 61537-49-3 |
| Fórmula molecular | C13H13NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4'-methyldiphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)14-12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,14-15H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Nc2cccc(O)c2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilanilino)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0997 |