Learn More
3-(4-metilfenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol, Mikromol™
Descripción
3-(4-metilfenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 219986-64-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H9 F3 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole, 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, 5-(Trifluoromethyl)-3-p-tolyl-1H-pyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9F3N2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(16-15-9)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilfenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol |
| Mostrar más |