Learn More
3-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)diazirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diazirine |
| CAS | 87736-85-4 |
| Fórmula molecular | C9 H7 F3 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)diazirina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0561 |