Learn More
3-(4-Metilfenil)-3-(trifluorometil)diaziridina, TRC
Código de producto. 30478075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478075 25 mg 25 miligramos
30480949 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32601025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87736-82-1
Fórmula molecular C9 H9 F3 N2
Peso molecular (g/mol) 202.18
Nombre IUPAC 3-(4-metilfenil)-3-(trifluorometil)diaziridina
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(NN2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)diaziridine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9F3N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13-14-8)9(10,11)12/h2-5,13-14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0718