Learn More
3-[(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)metil]bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamine |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.36 |
| Porcentaje de pureza | 95% |