Learn More
3-[(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)metil]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11396795 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10402854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55916DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 910036-91-8
Fórmula molecular C14H19N3
Peso molecular (g/mol) 229.327
Número MDL MFCD09702379
Clave InChI WCQJGGDNUFLTPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
PubChem CID 24229556
Nombre IUPAC 3-[(4-metil-1,4-diazepan-1-il)metil]benzonitrilo
SMILES CN1CCCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.33
Porcentaje de pureza 97%