Learn More
Ácido 3,4-metilenodioxifenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522232 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522232 1 g Frasco de vidrio 1 g
10721975 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522232 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94839-07-3
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.94
Número MDL MFCD01009695
Clave InChI CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
Nombre IUPAC ácido 1,3-benzodioxol-5-ilborónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Methylenedioxyphenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Methylenedioxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.