Learn More
3,4-metilendioxifenil butil cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Methylenedioxyphenyl Butyl Ketone |
| CAS | 63740-98-7 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-pentanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-3-4-10(13)9-5-6-11-12(7-9)15-8-14-11/h5-7H,2-4,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)pentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |