Learn More
3,4-Metilenodioxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10133531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10317181 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330810050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3162-29-6
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00005831
Clave InChI BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Methylenedioxyacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 89°C
Color Beige
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino