Learn More
3',4'-(Metilendioxi)propiofenona, 98 %
Código de producto. 11431788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431788 25 g 25 g
11421788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14465.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28281-49-4
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00016652
Clave InChI RVBJGSPBFIUTTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl propan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-1-propanone, 1-propanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl, 1-1,3-benzodioxol-5-yl propan-1-one, 5-propionyl-1,3-benzodioxole, 3',4'-methylenedioxy propiophenone, 3',4'-methylenedioxypropiophenone, 3,4-methylenedioxypropiophenone, 3,4-methylenedioxy propiophenone, 1-3,4-methylenedioxyphenyl-1-propanone
PubChem CID 95682
Nombre IUPAC 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-(Methylenedioxy)propiophenone
Punto de fusión 35°C to 39°C
Densidad 1.21
Punto de ebullición 165°C to 168°C (20 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 165729
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%