Learn More
3',4'-(Metilendioxi)propiofenona, 98 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',4'-(Methylenedioxy)propiophenone |
| Punto de fusión | 35°C to 39°C |
| Densidad | 1.21 |
| Punto de ebullición | 165°C to 168°C (20 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 165729 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |