Learn More
hidrato3,4-(metilenedioxi)fenilglioxal, 97 %, base seca, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379136 1 g 1 g
11389136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20273.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65709-23-1 | C9H6O4 | 178.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65709-23-1
Fórmula molecular C9H6O4
Peso molecular (g/mol) 178.14
Número MDL MFCD03411518
Clave InChI OUCBKIWZWGSDJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxyphenylglyoxal hydrate, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 3,4-methylenedioxy phenylglyoxal hydrate, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12143, benzo d 1,3 dioxole-5-glyoxal hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-yl-2-oxoethanal, hydrate
PubChem CID 15608490
Nombre IUPAC 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-oxoacetaldehyde
SMILES O=CC(=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Punto de fusión 127°C to 131°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 1 g
Beilstein 7703971
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%