Learn More
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10501462 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10g; frasco de vidrio
Código de producto.
10501462 10g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10501462 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163350100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Nombre de nota 98%
CAS 4439-02-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H7NO2
Número MDL MFCD00005835
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4-methylenedioxy phenylacetonitrile, 1,3-benzodioxole-5-acetonitrile, 3,4-methylenedioxyphenylacetonitrile, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzyl cyanide, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 1,3-benzodioxol-5-ylacetonitrile, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetonitrile, 3,4-methylenedioxybenzylcyanide, homopiperonylonitrile
Clave InChI ZQPBOYASBNAXOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC#N
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 161.16
PubChem CID 78178
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.