Learn More
Ácido 3,4-(metilendioxi)fenilacético, TRC
Código de producto. 30470642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470642 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30399510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic Acid
CAS 2861-28-1
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Benzodioxole-5-acetic Acid, [3,4-(Methylenedioxy)phenyl]acetic Acid, (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, (Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic Acid, 2-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acetic Acid, Homopiperonylic Acid, NSC 119057, NSC 14364, Piperonylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acético
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0423