Learn More
Ácido 3,4-(metilendioxi)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413564 5 g 5 g
11423564 25 g 25 g
11433564 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11229.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-(metilendioxi) fenilacético se utiliza como intermediarios orgánicos.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), etanol y metanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco Almacenar en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2861-28-1
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00014576
Clave InChI ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acético
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4- (Methylenedioxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 5 g
Beilstein 177739
Información de solubilidad Soluble in water (partly),ethanol,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%