Learn More
Ácido 3,4-(metilenodioxi)fenilacético, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10512471 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10137513 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302620025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2861-28-1 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2861-28-1
Número MDL MFCD00014576
Clave InChI ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-benzodioxole-5-acetic acid, 3,4-methylenedioxy phenylacetic acid, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetic acid, 3,4-methylenedioxyphenylacetic acid, homopiperonylic acid, benzo-1,3-dioxole-5-acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 2-1,3-benzodioxol-5-yl acetic acid, 1,3-benzodioxol-5-ylacetic acid
PubChem CID 76115
Nombre IUPAC ácido 2-(1,3-benzodioxol-5-il)acético
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 132.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8O4
Cantidad 2.5 g
Peso molecular (g/mol) 180.159
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo microcristalino