Learn More
Ácido 3,4-(metilendioxi)cinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439372 500 g 500 g
11419372 25 g 25 g
11429372 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439372 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10122.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2373-80-0 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2373-80-0
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00005837
Clave InChI QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 643181
ChEBI CHEBI:81482
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(1,3-benzodioxol-5-il)prop-2-enoico
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4- (Methylenedioxy)cinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión ∼243°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 84599
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 0.99