Learn More
3,4-Metilendioxi-beta-nitrestireno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397246 10 g 10 g
11307256 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09139.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1485-00-3
Fórmula molecular C9H7NO4
Peso molecular (g/mol) 193.158
Número MDL MFCD00014575
Clave InChI KFLWBZPSJQPRDD-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxy-beta-nitrostyrene, mns, syk inhibitor iii, 1,3-benzodioxole, 5-nitrovinyl, 5-2-nitrovinyl benzo d 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-2-nitroethenyl, 5-2-nitrovinyl-1,3-benzodioxole, 5-2-nitroethenyl-1,3-benzodioxole, styrene, 3,4-methylenedioxy-beta-nitro, e-5-2-nitrovinyl benzo d 1,3 dioxole
PubChem CID 672296
Nombre IUPAC 5-[(E)-2-nitroetenil]-1,3-benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene
Punto de fusión 159°C to 163°C
Cantidad 10 g
Beilstein 192350
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.16
Porcentaje de pureza 98%