Learn More
3,4-(Metilenodioxi)benzilidenacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392646 50 g 50 g
11382646 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08675.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3160-37-0 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3160-37-0
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.198
Número MDL MFCD00016907
Clave InChI XIYPXOFSURQTTJ-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo piperonalacetone, heliotropyl acetone, acetone, piperonylidene, piperonylideneacetone, piperonylidene acetone, unii-t43byj64eg, 3-buten-2-one, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, ccris 6270, 3,4-methylenedioxy benzalacetone, 3,4-methylenedioxy benzylideneacetone
PubChem CID 6040503
Nombre IUPAC (E)-4-(1,3-benzodioxol-5-il)but-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 50 g
Beilstein 83983
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 98%