Learn More
3,4-(Metilendioxi)bencilamina, 97 %
Código de producto. 11484877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484877 25 g 25 g
11474877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21837.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La piperonilamina es un metabolito de los análogos de la dopamina. Es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua. (0,9 g/100 ml).
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2620-50-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00005840
Clave InChI ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
PubChem CID 75799
SMILES NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine
Densidad 1.214
Punto de ebullición 136°C to 137°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.564
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. (0.9g/100 mL).
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%