Learn More
Isotiocianato de 3,4-(metilenedioxi)bencilo, 94 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11388465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11388465 1 g 1 g
11398465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11388465 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10501.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El isotiocianato de 3,4-(metilendioxi)bencilo se utiliza como intermedio. Se utiliza en reacciones de adición nucleofílica.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de humedad, alcohol, aminas y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4430-47-1
Fórmula molecular C9H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.22
Número MDL MFCD00041217
Clave InChI PUJWRDBPAFJUJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxy benzyl isothiocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxybenzyl isothiocyanate, 5-isothiocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isothiocyanatomethyl-benzo 1,3 dioxole, 5-isothiocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, acmc-20angn, pubchem9883, akos bbr-002798
PubChem CID 2795371
Nombre IUPAC 5-(isotiocianatometilo)-1,3-benzodioxol
SMILES S=C=NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isothiocyanate
Densidad 1.32
Punto de ebullición 139°C to 140°C (1 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.615
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 1428941
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyses in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.23
Porcentaje de pureza 94%