Learn More
Alcohol 3,4-(metilendioxi)bencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420533 100 g 100 g
11410533 25 g 25 g
11430533 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12661.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-76-1
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00005836
Clave InChI BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Punto de fusión 50°C to 55°C
Punto de ebullición 156°C to 158°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 136113
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%