Learn More
Ácido 3,4-(metilenodioxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451257 1 g 1 g
11461257 5 g 5 g
11471257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24217.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94839-07-3
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.939
Número MDL MFCD01009695
Clave InChI CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
Nombre IUPAC ácido 1,3-benzodioxol-5-ilborónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 239°C to 243°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5523347
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94
Porcentaje de pureza 98%