Learn More
3,4-(Metilendioxi)anilina, 98+%
Código de producto. 11469843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469843 250 g 250 g
11449843 10 g 10 g
11459843 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12975.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
La 3,4-(metilendioxi)anilina es un derivado de anilina farmacéuticamente importante. Se somete a N-alquilación con alquilaminas secundarias cíclicas en presencia de catalizador de Shvo para producir N-arilpirrolidinas. La 3,4-(metilendioxi)anilina se utilizó en la síntesis deγ -glutamilanilidas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones La
3,4-(metilendioxi)anilina es un derivado de anilina farmacéuticamente importante. Se somete a N-alquilación con alquilaminas secundarias cíclicas en presencia de catalizador de Shvo para producir N-arilpirrolidinas. La 3,4-(metilendioxi)anilina se utilizó en la síntesis deγ -glutamilanilidas.
Solubilidad Ligeramente soluble en agua
.
Notas
Conservar en lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Aire& Sensible a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14268-66-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00005832
Clave InChI XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-amina
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 144°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 4919
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Visa mer Visa mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.