Learn More
3,4-(Metilendioxi)anilina, 98+%
Código de producto. 11449843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449843 10 g 10 g
11459843 50 g 50 g
11469843 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12975.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
La 3,4-(metilendioxi)anilina es un derivado de anilina farmacéuticamente importante. Se somete a N-alquilación con alquilaminas secundarias cíclicas en presencia de catalizador de Shvo para producir N-arilpirrolidinas. La 3,4-(metilendioxi)anilina se utilizó en la síntesis deγ -glutamilanilidas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones La
3,4-(metilendioxi)anilina es un derivado de anilina farmacéuticamente importante. Se somete a N-alquilación con alquilaminas secundarias cíclicas en presencia de catalizador de Shvo para producir N-arilpirrolidinas. La 3,4-(metilendioxi)anilina se utilizó en la síntesis deγ -glutamilanilidas.
Solubilidad Ligeramente soluble en agua
.
Notas
Conservar en lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Aire& Sensible a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14268-66-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00005832
Clave InChI XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-amina
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 144°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 4919
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación