Learn More
Clorhidrato de 3,4-metilendioxi-alfa-pirrolidinohexanofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Methylenedioxy-alpha-Pyrrolidinohexanophenone (hydrochloride) |
| CAS | 24622-61-5 |
| Fórmula molecular | C17 H23 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Hexanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (9CI), Hexanophenone, 3',4'-(methylenedioxy)-2-(1-pyrrolidinyl)-, hydrochloride (8CI), 1-(3',4'-Methylenedioxyphenyl)-2-pyrrolidino-1-hexanone hydrochloride, 3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinohexanophenone hydrochloride, 3,4-MD-α-PHP hydrochloride, 3,4-MDPHP hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-2-3-6-14(18-9-4-5-10-18)17(19)13-7-8-15-16(11-13)21-12-20-15;/h7-8,11,14H,2-6,9-10,12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCC(N1CCCC1)C(=O)c2ccc3OCOc3c2 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-pirrolidin-1-ilhexan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 325.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.144 |