Learn More
3',4'-(Metilendioxi)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420144 10 g 10 g
11430144 50 g 50 g
11440144 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13597.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
3?,4?-(Methylenedioxy)acetophenone is used in the synthesis of N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3′-4′(metilendioxi)acetofenona se utiliza en la síntesis de N-etil-1-(3,4-metilendioxifenil)etilamina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3162-29-6
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00005831
Clave InChI BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Punto de fusión 85°C to 89°C
Punto de ebullición 152°C to 155°C (15 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 139669
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%