Learn More
Ácido 3-(4-metilbenzoil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338505 1 g 1 g
11348505 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10551.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20972-36-5 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20972-36-5
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.198
Número MDL MFCD00075338
Clave InChI VNJMEFZKYZHWEO-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 3-4-methylbenzoyl acrylic acid, 2e-4-4-methylphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-oxo-4-p-tolyl but-2-enoic acid, trans-3-4-methylbenzoyl acrylic acid, e-3-p-toluoylacrylic acid, chembl44664, regid_for_cid_691106, 3-4-methyl benzoyl acrylic acid, 3-4-methyl-benzoyl acrylic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 691106
Nombre IUPAC ácido (E)-4-(4-metilfenilo)-4-oxopero-2-enoico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2691231
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 98%