Learn More
3-(4-Metilaminobutiril)piridina-1,2', 3', 4', 5', 6'-13C6, Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30136972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136972 0.25 mg 0.25 miligramo
30005569 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2857520.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-72-6
Fórmula molecular C413C6H16Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 257.11
Sinónimo 4-Methylamino-1-(3-pyridyl)-1-butanone-13C6 DiHydrochloride, Pseudooxynicotine 13C6 DiHydrochloride
SMILES O=[13C](CCCNC)[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])N=[13C]1[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methylaminobutyryl)pyridine-1,2',3',4',5',6'-13C6, Dihydrochloride
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3/i2+1,4+1,7+1,8+1,9+1,10+1