Learn More
3-(4-Metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10320273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10320273 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10320273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07101DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methyl-4H-1, 2, 4-triazol-3-yl)aniline
CAS 252928-74-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H10N4
Número MDL MFCD02853082
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-4h-1,2,4 triazol-3-yl-phenylamine, 3-3-aminophenyl-4-methyl-4h-1,2,4-triazole, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl phenylamine, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline #, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl phenyl amine, benzenamine,3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl
Clave InChI YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NN=C1C2=CC(=CC=C2)N
Nombre IUPAC 3-(4-metil-1,2,4-triazol-3-il)anilina
Peso molecular (g/mol) 174.207
PubChem CID 599521
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.21
Porcentaje de pureza 97%