Learn More
3-(4-Metil-1H-imidazol-1-il)-5-trifluorometilanilina, TRC
Código de producto. 30134147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134147 250 mg 250 miligramos
30009440 1 g 1 g
30006222 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM313065250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641571-11-1
Fórmula molecular C11 H10 F3 N3
Peso molecular (g/mol) 241.21
Sinónimo Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Impurity
Nombre IUPAC 3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)anilina
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0827