Learn More
3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-trifluorometilanilina, Mikromol™
Código de producto. 17979699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17979699 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17979699 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3374.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-trifluorometilanilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
CAS 641571-11-1
Nombres de analitos o componentes 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H10 F3 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Nilotinib Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 241.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241,0827 g/mol