Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(4-metil-1-piperazinilmetil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422140 5 g 5 g
11412140 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 883738-27-0 | C18H29BN2O2 | 316.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883738-27-0
Fórmula molecular C18H29BN2O2
Peso molecular (g/mol) 316.252
Número MDL MFCD09266181
Clave InChI PESZAXRJFGLGTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 3-4-methyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb037, 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-4-methylp ip erazine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-4-methylpiperazine
PubChem CID 46739725
Nombre IUPAC 1-metil-4-[[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]piperazina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CN3CCN(CC3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.25
Porcentaje de pureza 97%