Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(4-metil-1-piperazinilcarbonil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452270 5 g 5 g
11442270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29224.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 883738-38-3 | C18H27BN2O3 | 330.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883738-38-3
Fórmula molecular C18H27BN2O3
Peso molecular (g/mol) 330.24
Número MDL MFCD05864308
Clave InChI ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
PubChem CID 2760029
SMILES CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-metil-4-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzoil]piperazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.23
Porcentaje de pureza 97%