Learn More
3-[(4-metil-1-piperazinil)metil]-N-[4-metil-3-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]fenil]benzamida, Mikromol™
Descripción
3-[(4-metil-1-piperazinil)metil]-N-[4-metil-3-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]fenil]benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imatinib meta-Methyl-piperazine |
| CAS | 1246819-59-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Imatinib meta-Methyl-piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H31 N7 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Benzamide, 3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-8-9-25(18-27(21)34-29-31-12-10-26(33-29)24-7-4-11-30-19-24)32-28(37)23-6-3-5-22(17-23)20-36-15-13-35(2)14-16-36/h3-12,17-19H,13-16,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2cccc(c2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida |
| Mostrar más |