Learn More
Cloruro de 3-(4-metoxifenil)propionilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355429 1 g 1 g
11365429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50416.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15893-42-2 | C10H11ClO2 | 198.65 g/mol
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro 3-(4-metoxifenil)propionil es una importante materia prima y un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad.& Proteger de la humedad y el agua. Almacenar bajo gas inerte seco lejos de agentes oxidantes y humedad. Incompatible con las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15893-42-2
Fórmula molecular C10H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 198.65
Número MDL MFCD02258671
Clave InChI FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
PubChem CID 10932441
Nombre IUPAC cloruro de 3-(4-metoxifenil)propanoilo
SMILES COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza 99%