Learn More
Ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460244 100 g 100 g
11450244 25 g 25 g
11470244 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13655.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1929-29-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1929-29-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00002777
Clave InChI FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-methoxy, p-methoxyhydrocinnamic acid, 3-p-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-methoxy-phenyl-propionic acid, 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl-propionic acid, 4-methoxyhydro cinnamic acid, hydrocinnamic acid, p-methoxy
PubChem CID 95750
Nombre IUPAC ácido 3-(4-metoxifenil)propiónico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 102°C to 106°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1953326
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%