Learn More
Ácido 3-(4-metoxifenil)-5-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732493 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10306424 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00392DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 93041-45-3
Fórmula molecular C12H11NO4
Peso molecular (g/mol) 233.22
Número MDL MFCD03407357
Clave InChI IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
PubChem CID 2779764
Nombre IUPAC ácido 3-(4-metoxifenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.22
Porcentaje de pureza 97%