Learn More
Clorhidrato de 3-(4-metoxifenil)-3-metilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Methoxyphenyl)-3-methylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 2624135-46-0 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-12(7-8-13-9-12)10-3-5-11(14-2)6-4-10;/h3-6,13H,7-9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C2(C)CCNC2 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metoxifenil)-3-metilpirrolidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 227.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.108 |