Learn More
3-(4-Metoxifenil)-2-ácido propinoico, TRC
Código de producto. 30477588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477588 100 mg 100 miligramos
30476466 50 mg 50 miligramos
30480974 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM228255100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2227-57-8
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.17
Sinónimo 3-(4-Methoxyphenyl)propiolic acid
Nombre IUPAC 3-(4-metaxifenil)prop-2-ácido inoico
SMILES COc1ccc(cc1)C#CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0473