Learn More
3-(4-Metoxifenil)-2-profeno-1-ol, TRC
Código de producto. 30479292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479292 250 mg 250 miligramos
30473066 50 mg 50 miligramos
30473029 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM223240250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17581-85-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Nombre IUPAC (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ol
SMILES COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837