Learn More
3-(4-Metoxifenil)-2-profeno-1-ol, TRC
Código de producto. 30473066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473066 50 mg 50 miligramos
30479292 250 mg 250 miligramos
30473029 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22324050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17581-85-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Nombre IUPAC (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ol
SMILES COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837