Learn More
3-(4-Metoxifenilo)-1H-pirazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457885 250 mg 250 miligramos
15447885 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31744.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199682-73-0
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD01133696
Clave InChI QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 737224
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenil)-1H-pirazol-4-carbaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%